주요 문서
APO455828147
Apollo Scientific Ltd
2-Ethynylbenzonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
127.15
MDL number:
bp
75-76
Iupac Name
2-ethynylbenzonitrile
Inchi Code
1S/C9H5N/c1-2-8-5-3-4-6-9(8)7-10/h1,3-6H
InChI key
LZSDQLUEGYXDCW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at -20C
Purity
99%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Shipped with Ice Packs
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-ethynylbenzonitrile
Boiling point
75-76
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-ethynylbenzonitrile
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)