주요 문서
APO455828059
Apollo Scientific Ltd
5-Bromoquinoxaline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
209.05
MDL number:
bp
66-67
Iupac Name
5-bromoquinoxaline
Inchi Code
1S/C8H5BrN2/c9-6-2-1-3-7-8(6)11-5-4-10-7/h1-5H
InChI key
UJEGBESUCWOWNQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromoquinoxaline
Boiling point
66-67
픽토그램
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromoquinoxaline
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)