주요 문서
APO455827716
Apollo Scientific Ltd
Methyl (E)-2-cyano-3-(4-methoxyphenyl)acrylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
217.22
MDL number:
Iupac Name
methyl (2E)-2-cyano-3-(4-methoxyphenyl)-2-propenoate
Inchi Code
1S/C12H11NO3/c1-15-11-5-3-9(4-6-11)7-10(8-13)12(14)16-2/h3-7H,1-2H3/b10-7+
InChI key
MCFCPVVFVXSZSK-JXMROGBWSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-e-2-cyano-3-4-methoxyphenylacrylate
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-e-2-cyano-3-4-methoxyphenylacrylate
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)