주요 문서
APO455827706
Apollo Scientific Ltd
3-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)aniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
179.22
MDL number:
bp
72-74
Iupac Name
3-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)aniline
Inchi Code
1S/C10H13NO2/c1-10(12-5-6-13-10)8-3-2-4-9(11)7-8/h2-4,7H,5-6,11H2,1H3
InChI key
ZXMQVZUQYHIOKO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-2-methyl-13-dioxolan-2-ylaniline
Boiling point
72-74
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-2-methyl-13-dioxolan-2-ylaniline
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)