주요 문서
APO455827705
Apollo Scientific Ltd
Methyl 3,5-diiodo-1H-indole-2-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
426.98
MDL number:
bp
209-211
Iupac Name
methyl 3,5-diiodo-1H-indole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H7I2NO2/c1-15-10(14)9-8(12)6-4-5(11)2-3-7(6)13-9/h2-4,13H,1H3
InChI key
DSDHHKFKQJKTNJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-35-diiodo-1h-indole-2-carboxylate
Boiling point
209-211
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-35-diiodo-1h-indole-2-carboxylate
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)