주요 문서
APO455827695
Apollo Scientific Ltd
Methyl 4-bromo-1H-pyrrole-2-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
204.02
MDL number:
bp
95-97
Iupac Name
methyl 4-bromo-1H-pyrrole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H6BrNO2/c1-10-6(9)5-2-4(7)3-8-5/h2-3,8H,1H3
InChI key
ZXFCRVGOHJHZNF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-4-bromo-1h-pyrrole-2-carboxylate
Boiling point
95-97
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-4-bromo-1h-pyrrole-2-carboxylate
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)