주요 문서
APO455827692
Apollo Scientific Ltd
(E)-Ethyl 2-cyano-3-(4-methylphenyl)acrylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
215.25
MDL number:
bp
86-89
Iupac Name
ethyl (2E)-2-cyano-3-(4-methylphenyl)-2-propenoate
Inchi Code
1S/C13H13NO2/c1-3-16-13(15)12(9-14)8-11-6-4-10(2)5-7-11/h4-8H,3H2,1-2H3/b12-8+
InChI key
KKIZDEFOEGGSKX-XYOKQWHBSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/e-ethyl-2-cyano-3-4-methylphenylacrylate
Boiling point
86-89
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/e-ethyl-2-cyano-3-4-methylphenylacrylate
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)