주요 문서
APO455827686
Apollo Scientific Ltd
2-Amino-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carbonitrile, N6-BOC protected
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
279.36
MDL number:
bp
193-195
Iupac Name
tert-butyl 2-amino-3-cyano-4,7-dihydrothieno[2,3-c]pyridine-6(5H)-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H17N3O2S/c1-13(2,3)18-12(17)16-5-4-8-9(6-14)11(15)19-10(8)7-16/h4-5,7,15H2,1-3H3
InChI key
HFWVFBQVIXKINU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-amino-4567-tetrahydrothieno23-cpyridine-3-carbonitrile-n6-boc-protected
Boiling point
193-195
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-amino-4567-tetrahydrothieno23-cpyridine-3-carbonitrile-n6-boc-protected
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)