주요 문서
APO455827564
Apollo Scientific Ltd
N-[(4-Cyanophenyl)carbamothioyl]benzamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
281.34
MDL number:
bp
168-172
Iupac Name
N-benzoyl-N'-(4-cyanophenyl)thiourea
Inchi Code
1S/C15H11N3OS/c16-10-11-6-8-13(9-7-11)17-15(20)18-14(19)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,(H2,17,18,19,20)
InChI key
FEECPKRZFPEEEU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/n-4-cyanophenylcarbamothioylbenzamide
Boiling point
168-172
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/n-4-cyanophenylcarbamothioylbenzamide
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)