주요 문서
APO455827415
Apollo Scientific Ltd
3,5-Dibromo-2-methoxybenzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
309.94
MDL number:
bp
198-200
Iupac Name
3,5-dibromo-2-methoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H6Br2O3/c1-13-7-5(8(11)12)2-4(9)3-6(7)10/h2-3H,1H3,(H,11,12)
InChI key
GDGFGZWIQSUSAX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/35-dibromo-2-methoxybenzoic-acid
Boiling point
198-200
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/35-dibromo-2-methoxybenzoic-acid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)