주요 문서
APO455827405
Apollo Scientific Ltd
tert-Butyl (piperazin-1-yl)acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
200.28
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 1-piperazinylacetate
Inchi Code
1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)8-12-6-4-11-5-7-12/h11H,4-8H2,1-3H3
InChI key
JOJBGPBSHQZRDA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/tert-butyl-piperazin-1-ylacetate
Flash Point
72/0.15mm
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/tert-butyl-piperazin-1-ylacetate
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)