주요 문서
APO455827396
Apollo Scientific Ltd
6-Chloro-2-(4-chlorophenyl)quinoline-4-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
318.16
MDL number:
bp
288
Iupac Name
6-chloro-2-(4-chlorophenyl)-4-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C16H9Cl2NO2/c17-10-3-1-9(2-4-10)15-8-13(16(20)21)12-7-11(18)5-6-14(12)19-15/h1-8H,(H,20,21)
InChI key
ICGJQZNTTPOWLN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-chloro-2-4-chlorophenylquinoline-4-carboxylic-acid
Boiling point
288
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-chloro-2-4-chlorophenylquinoline-4-carboxylic-acid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)