주요 문서
APO455827333
Apollo Scientific Ltd
N-(3-Formylphenyl)methanesulphonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
199.23
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
bp
146-147
Iupac Name
N-(3-formylphenyl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H9NO3S/c1-13(11,12)9-8-4-2-3-7(5-8)6-10/h2-6,9H,1H3
InChI key
CBDSSTWZEANOCR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/n-3-formylphenylmethanesulphonamide
Boiling point
146-147
픽토그램
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/n-3-formylphenylmethanesulphonamide
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)