주요 문서
APO455827325
Apollo Scientific Ltd
4-Bromobenzamidoxime
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
215.05
MDL number:
bp
142-144
Iupac Name
4-bromo-N'-hydroxybenzenecarboximidamide
Inchi Code
1S/C7H7BrN2O/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10-11/h1-4,7H,9H2
InChI key
RUKWLUVOKHKIIY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromobenzamidoxime
Boiling point
142-144
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromobenzamidoxime
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)