주요 문서
APO455827219
Apollo Scientific Ltd
2-(4-Bromophenyl)-5-thio-1,3,4-oxadiazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
257.11
MDL number:
bp
190-196
Iupac Name
5-(4-bromophenyl)-1,3,4-oxadiazole-2(3H)-thione
Inchi Code
1S/C8H5BrN2OS/c9-6-3-1-5(2-4-6)7-10-11-8(13)12-7/h1-4H,(H,11,13)
InChI key
IAUFUSRGSRXPQY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-4-bromophenyl-5-thio-134-oxadiazole
Boiling point
190-196
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-4-bromophenyl-5-thio-134-oxadiazole
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)