주요 문서
APO455827166
Apollo Scientific Ltd
2,6-Dibromo-3-nitropyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
281.89
MDL number:
Iupac Name
2,6-dibromo-3-nitropyridine
Inchi Code
1S/C5H2Br2N2O2/c6-4-2-1-3(9(10)11)5(7)8-4/h1-2H
InChI key
FFRFTURYWWFKIC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/26-dibromo-3-nitropyridine
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/26-dibromo-3-nitropyridine
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)