주요 문서
APO455827058
Apollo Scientific Ltd
3-Iodo-4-nitroanisole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
279.03
MDL number:
bp
68-73
Iupac Name
2-iodo-4-methoxy-1-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C7H6INO3/c1-12-5-2-3-7(9(10)11)6(8)4-5/h2-4H,1H3
InChI key
NLTAHTYBZZSCIT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-iodo-4-nitroanisole
Boiling point
68-73
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-iodo-4-nitroanisole
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)