주요 문서
APO455826833
Apollo Scientific Ltd
1-(Piperidin-4-ylcarbonyl)piperidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
196.29
MDL number:
Iupac Name
1-(4-piperidinylcarbonyl)piperidine
Inchi Code
1S/C11H20N2O/c14-11(10-4-6-12-7-5-10)13-8-2-1-3-9-13/h10,12H,1-9H2
InChI key
JFHHGGAQABVJIF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-piperidin-4-ylcarbonylpiperidine
픽토그램
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-piperidin-4-ylcarbonylpiperidine
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)