주요 문서
APO455826810
Apollo Scientific Ltd
4-Bromo-5-methyl-1H-imidazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
161
MDL number:
bp
140-143
Iupac Name
4-bromo-5-methyl-1H-imidazole
Inchi Code
1S/C4H5BrN2/c1-3-4(5)7-2-6-3/h2H,1H3,(H,6,7)
InChI key
APWKDMLCPWYWKA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-5-methyl-1h-imidazole
Boiling point
140-143
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-5-methyl-1h-imidazole
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)