주요 문서
APO455826777
Apollo Scientific Ltd
N-Ethyl-2-(methylamino)acetamide hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
152.62
MDL number:
Iupac Name
N-ethyl-2-(methylamino)acetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H12N2O.ClH/c1-3-7-5(8)4-6-2;/h6H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8);1H
InChI key
GINYLHBWCLZCPN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/n-ethyl-2-methylaminoacetamide-hydrochloride
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/n-ethyl-2-methylaminoacetamide-hydrochloride
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)