주요 문서
APO455826769
Apollo Scientific Ltd
2-(Dimethylamino)nicotinonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
147.18
MDL number:
Iupac Name
2-(dimethylamino)nicotinonitrile
Inchi Code
1S/C8H9N3/c1-11(2)8-7(6-9)4-3-5-10-8/h3-5H,1-2H3
InChI key
AGKVQTZVCHITEU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-dimethylaminonicotinonitrile
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-dimethylaminonicotinonitrile
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)