주요 문서
APO455825573
Apollo Scientific Ltd
1-(Naphth-1-yl)piperazine dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
285.22
MDL number:
bp
>260
Iupac Name
1-(1-naphthyl)piperazine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C14H16N2.2ClH/c1-2-6-13-12(4-1)5-3-7-14(13)16-10-8-15-9-11-16;;/h1-7,15H,8-11H2;2*1H
InChI key
ZGMNVJGEEHEXIQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-naphth-1-ylpiperazine-dihydrochloride
Boiling point
>260
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-naphth-1-ylpiperazine-dihydrochloride
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)