주요 문서
APO447397848
Apollo Scientific Ltd
2-[2-(2,2-Difluoroethoxy)ethoxy]ethan-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
170.16
MDL number:
Iupac Name
2-(2-(2,2-difluoroethoxy)ethoxy)ethan-1-ol
Inchi Code
1S/C6H12F2O3/c7-6(8)5-11-4-3-10-2-1-9/h6,9H,1-5H2
InChI key
JKJNRFNWOLZMQC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-2-22-difluoroethoxyethoxyethan-1-ol
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-2-22-difluoroethoxyethoxyethan-1-ol
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)