주요 문서
APO447397434
Apollo Scientific Ltd
3-Chloro-5-methylaniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
141.6
MDL number:
Iupac Name
3-chloro-5-methylphenylamine
Inchi Code
1S/C7H8ClN/c1-5-2-6(8)4-7(9)3-5/h2-4H,9H2,1H3
InChI key
XUZCJDBXXYJXDD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at -20C
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Shipped with Ice Packs
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-5-methylaniline
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-5-methylaniline
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)