주요 문서
APO444782764
Apollo Scientific Ltd
4-Bromo-2-fluoro-6-methoxyaniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
220.04
MDL number:
Iupac Name
4-bromo-2-fluoro-6-methoxyaniline
Inchi Code
1S/C7H7BrFNO/c1-11-6-3-4(8)2-5(9)7(6)10/h2-3H,10H2,1H3
InChI key
CQWYWIXRAJDEKN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-2-fluoro-6-methoxyaniline
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-2-fluoro-6-methoxyaniline
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)