주요 문서
APO444781772
Apollo Scientific Ltd
3-Bromo-5-methoxybenzene-1,2-diamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
217.07
MDL number:
Iupac Name
3-bromo-5-methoxy-1,2-benzenediamine
Inchi Code
1S/C7H9BrN2O/c1-11-4-2-5(8)7(10)6(9)3-4/h2-3H,9-10H2,1H3
InChI key
XUYKLQKZGOEMLY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-5-methoxybenzene-12-diamine
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-5-methoxybenzene-12-diamine
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)