주요 문서
APO444781770
Apollo Scientific Ltd
Methyl 2-bromo-4-formylbenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
243.06
MDL number:
Iupac Name
methyl 2-bromo-4-formylbenzoate
Inchi Code
1S/C9H7BrO3/c1-13-9(12)7-3-2-6(5-11)4-8(7)10/h2-5H,1H3
InChI key
HVGRXTUWUNHKJB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-2-bromo-4-formylbenzoate
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-2-bromo-4-formylbenzoate
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)