주요 문서
APO443484991
Apollo Scientific Ltd
Ethyl 4-ethoxy-2,5-difluorobenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
230.21
MDL number:
Iupac Name
ethyl 4-ethoxy-2,5-difluorobenzoate
Inchi Code
1S/C11H12F2O3/c1-3-15-10-6-8(12)7(5-9(10)13)11(14)16-4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI key
RVWADNZJDDJOEQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-4-ethoxy-25-difluorobenzoate
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-4-ethoxy-25-difluorobenzoate
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)