주요 문서
APO428499560
Apollo Scientific Ltd
3-Ethoxy-2,4-difluorobenzyl alcohol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
188.17
MDL number:
Iupac Name
(3-ethoxy-2,4-difluorophenyl)methanol
Inchi Code
1S/C9H10F2O2/c1-2-13-9-7(10)4-3-6(5-12)8(9)11/h3-4,12H,2,5H2,1H3
InChI key
OAAADBNXPSSNFW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-ethoxy-24-difluorobenzyl-alcohol
픽토그램
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-ethoxy-24-difluorobenzyl-alcohol
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)