주요 문서
APO428499530
Apollo Scientific Ltd
Methyl 4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
330.05
MDL number:
Iupac Name
methyl 4-iodo-3-(trifluoromethyl)benzoate
Inchi Code
1S/C9H6F3IO2/c1-15-8(14)5-2-3-7(13)6(4-5)9(10,11)12/h2-4H,1H3
InChI key
QUHBVHFIZYIFAP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Low Melt
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-4-iodo-3-trifluoromethylbenzoate
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-4-iodo-3-trifluoromethylbenzoate
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)