주요 문서
APO428499490
Apollo Scientific Ltd
2-Chloro-4,5-difluorobenzylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
177.58
MDL number:
Iupac Name
(2-chloro-4,5-difluorophenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C7H6ClF2N/c8-5-2-7(10)6(9)1-4(5)3-11/h1-2H,3,11H2
InChI key
HCVWEOQXADFPSJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-chloro-45-difluorobenzylamine
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-chloro-45-difluorobenzylamine
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)