주요 문서
APO428499362
Apollo Scientific Ltd
3-Ethoxy-2,6-difluoro-DL-phenylalanine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
245.23
MDL number:
Iupac Name
3-ethoxy-2,6-difluorophenylalanine
Inchi Code
1S/C11H13F2NO3/c1-2-17-9-4-3-7(12)6(10(9)13)5-8(14)11(15)16/h3-4,8H,2,5,14H2,1H3,(H,15,16)
InChI key
JWUOGFHCCLUCBY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-ethoxy-26-difluoro-dl-phenylalanine
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-ethoxy-26-difluoro-dl-phenylalanine
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)