주요 문서
APO428499311
Apollo Scientific Ltd
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
234.17
MDL number:
Iupac Name
[2-methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C10H9F3O3/c1-16-8-3-2-7(10(11,12)13)4-6(8)5-9(14)15/h2-4H,5H2,1H3,(H,14,15)
InChI key
XWXOIMXTBVKFDL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methoxy-5-trifluoromethylphenylacetic-acid
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methoxy-5-trifluoromethylphenylacetic-acid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)