주요 문서
APO428499170
Apollo Scientific Ltd
2-Methyl-5-(pentafluorosulfur)benzyl bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
311.11
MDL number:
Iupac Name
2-(bromomethyl)-1-methyl-4-(pentafluoro-lambda~6~-sulfanyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H8BrF5S/c1-6-2-3-8(4-7(6)5-9)15(10,11,12,13)14/h2-4H,5H2,1H3
InChI key
GQWITWAQAPQUDN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methyl-5-pentafluorosulfurbenzyl-bromide
픽토그램
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methyl-5-pentafluorosulfurbenzyl-bromide
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)