주요 문서
APO428499129
Apollo Scientific Ltd
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
238.14
MDL number:
Iupac Name
[5-fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C9H6F4O3/c10-6-1-2-7(16-9(11,12)13)5(3-6)4-8(14)15/h1-3H,4H2,(H,14,15)
InChI key
PXFXODIBVVHYJW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-fluoro-2-trifluoromethoxyphenylacetic-acid
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-fluoro-2-trifluoromethoxyphenylacetic-acid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)