주요 문서
APO428499121
Apollo Scientific Ltd
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
236.15
MDL number:
Iupac Name
4-methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H7F3O4/c1-15-6-3-2-5(8(13)14)4-7(6)16-9(10,11)12/h2-4H,1H3,(H,13,14)
InChI key
PHSHCIBRNMLSBJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-methoxy-3-trifluoromethoxybenzoic-acid
픽토그램
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-methoxy-3-trifluoromethoxybenzoic-acid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)