주요 문서
APO428499089
Apollo Scientific Ltd
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
215.17
MDL number:
Iupac Name
[3-methyl-5-(trifluoromethoxy)phenyl]acetonitrile
Inchi Code
1S/C10H8F3NO/c1-7-4-8(2-3-14)6-9(5-7)15-10(11,12)13/h4-6H,2H2,1H3
InChI key
QVUHRNMOVVDGKT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-methyl-5-trifluoromethoxyphenylacetonitrile
픽토그램
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-methyl-5-trifluoromethoxyphenylacetonitrile
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)