주요 문서
APO428499060
Apollo Scientific Ltd
3-(2,3,5-Trifluorophenyl)propionic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
204.15
MDL number:
Iupac Name
3-(2,3,5-trifluorophenyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H7F3O2/c10-6-3-5(1-2-8(13)14)9(12)7(11)4-6/h3-4H,1-2H2,(H,13,14)
InChI key
BHVGSHLXHOLMNH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-235-trifluorophenylpropionic-acid
픽토그램
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-235-trifluorophenylpropionic-acid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)