주요 문서
APO428499058
Apollo Scientific Ltd
2'-Methyl-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
202.18
MDL number:
Iupac Name
1-[2-methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C10H9F3O/c1-6-3-4-8(10(11,12)13)5-9(6)7(2)14/h3-5H,1-2H3
InChI key
ZLDDSCHHMXTRHJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methyl-5-trifluoromethylacetophenone
픽토그램
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methyl-5-trifluoromethylacetophenone
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)