주요 문서
APO428499036
Apollo Scientific Ltd
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzyl alcohol
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
188.17
MDL number:
Iupac Name
(2-ethoxy-3,5-difluorophenyl)methanol
Inchi Code
1S/C9H10F2O2/c1-2-13-9-6(5-12)3-7(10)4-8(9)11/h3-4,12H,2,5H2,1H3
InChI key
RUYKUBORNPIPTF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-ethoxy-35-difluorobenzyl-alcohol
픽토그램
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-ethoxy-35-difluorobenzyl-alcohol
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)