주요 문서
APO428499033
Apollo Scientific Ltd
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
210.58
MDL number:
Iupac Name
[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
Inchi Code
1S/C8H6ClF3O/c9-7-3-6(8(10,11)12)2-1-5(7)4-13/h1-3,13H,4H2
InChI key
GMZPPTCATYZORA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-chloro-4-trifluoromethylbenzyl-alcohol
픽토그램
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-chloro-4-trifluoromethylbenzyl-alcohol
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)