주요 문서
APO428499007
Apollo Scientific Ltd
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
269.06
MDL number:
Iupac Name
4-(bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)phenyl methyl ether
Inchi Code
1S/C9H8BrF3O/c1-14-7-3-2-6(5-10)8(4-7)9(11,12)13/h2-4H,5H2,1H3
InChI key
DXAUNLGVNSSAFO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-methoxy-2-trifluoromethylbenzyl-bromide
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-methoxy-2-trifluoromethylbenzyl-bromide
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)