주요 문서
APO428498989
Apollo Scientific Ltd
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluoroaniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
189.62
MDL number:
Iupac Name
4-chloro-3-ethoxy-2-fluoroaniline
Inchi Code
1S/C8H9ClFNO/c1-2-12-8-5(9)3-4-6(11)7(8)10/h3-4H,2,11H2,1H3
InChI key
FVVBUBBCVRLCSJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-3-ethoxy-2-fluoroaniline
픽토그램
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-3-ethoxy-2-fluoroaniline
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)