주요 문서
APO428498610
Apollo Scientific Ltd
2',4'-Difluoro-3'-methoxyacetophenone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
186.16
MDL number:
Iupac Name
1-(2,4-difluoro-3-methoxyphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H8F2O2/c1-5(12)6-3-4-7(10)9(13-2)8(6)11/h3-4H,1-2H3
InChI key
KTZOZLGEZVDGMS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/24-difluoro-3-methoxyacetophenone
픽토그램
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/24-difluoro-3-methoxyacetophenone
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)