주요 문서
APO428498586
Apollo Scientific Ltd
2,3-Difluoro-4-methylaniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
143.14
MDL number:
Iupac Name
2,3-difluoro-4-methylaniline
Inchi Code
1S/C7H7F2N/c1-4-2-3-5(10)7(9)6(4)8/h2-3H,10H2,1H3
InChI key
HMDHQYKNBZEFTH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/23-difluoro-4-methylaniline
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/23-difluoro-4-methylaniline
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)