주요 문서
APO428498538
Apollo Scientific Ltd
4-Ethoxy-3,5-difluorophenylacetonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
197.18
MDL number:
bp
35-37
Iupac Name
(4-ethoxy-3,5-difluorophenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C10H9F2NO/c1-2-14-10-8(11)5-7(3-4-13)6-9(10)12/h5-6H,2-3H2,1H3
InChI key
KLXYIYRISWHWAO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-ethoxy-35-difluorophenylacetonitrile
Boiling point
35-37
픽토그램
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-ethoxy-35-difluorophenylacetonitrile
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)