주요 문서
APO428498536
Apollo Scientific Ltd
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
219.21
MDL number:
Iupac Name
(4-ethoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C10H12F3NO/c1-2-15-9-4-3-7(6-14)5-8(9)10(11,12)13/h3-5H,2,6,14H2,1H3
InChI key
GHCHXTNRZYWWPF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-ethoxy-3-trifluoromethylbenzylamine
픽토그램
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-ethoxy-3-trifluoromethylbenzylamine
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)