주요 문서
APO428498514
Apollo Scientific Ltd
4-Butoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
225.24
MDL number:
Iupac Name
(4-butoxy-2,6-difluorophenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C12H13F2NO/c1-2-3-6-16-9-7-11(13)10(4-5-15)12(14)8-9/h7-8H,2-4,6H2,1H3
InChI key
HHTXIUHAJIHUKO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-butoxy-26-difluorophenylacetonitrile
픽토그램
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-butoxy-26-difluorophenylacetonitrile
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)