주요 문서
APO428498504
Apollo Scientific Ltd
3'-Fluoro-5'-methylacetophenone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
152.17
MDL number:
Iupac Name
1-(3-fluoro-5-methylphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H9FO/c1-6-3-8(7(2)11)5-9(10)4-6/h3-5H,1-2H3
InChI key
KFJMZDKKROJRHE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-5-methylacetophenone
픽토그램
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-5-methylacetophenone
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)