주요 문서
APO428498494
Apollo Scientific Ltd
3-Ethoxy-2,4-difluorophenylacetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
216.18
MDL number:
bp
104-106
Iupac Name
(3-ethoxy-2,4-difluorophenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H10F2O3/c1-2-15-10-7(11)4-3-6(9(10)12)5-8(13)14/h3-4H,2,5H2,1H3,(H,13,14)
InChI key
LVXUUVBVJDEIQZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Crystals
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-ethoxy-24-difluorophenylacetic-acid
Boiling point
104-106
픽토그램
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-ethoxy-24-difluorophenylacetic-acid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)